Learn More
BINDER™ Chambres de test d’humidité série KMF
La chambre BINDER KMF garantit des conditions de test parfaitement constantes dans toute la zone de test. L’un des principaux avantages de cette chambre climatique à conditions constantes est son faible encombrement et sa flexibilité en termes d’alimentation en eau. La large plage de températures et d’humidité rend cette chambre climatique à conditions constantes parfaitement adaptée aux séries de tests de contrainte.
Marque: BINDER™ 9020-0341
Description
- Plage de température : -10 °C à 100 °C
- Plage d’humidité étendue : 10 % HR à 98 % HR
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
- Chambre intérieure fabriquée entièrement en acier inoxydable
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
- Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
- La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
- 1 clayette-grille en acier inoxydable
- Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
3.6 cu. ft. | |
KMF115-230 V, standard, série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de températures / d’humidité, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier laminé à froid recouvert de poudre | |
CEE 7/7 | |
Plage de température -10°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C | |
Écran tactile TFT | |
600 x 351 x 483 mm | |
282.2 lb. | |
115/230 V | |
16 A |
30kg | |
102L | |
Pas d’éclairage | |
1 std./5 max. | |
10 à 98 % | |
Chambre de test d’humidité | |
KMF115-230 V | |
900 x 705 x 1050 mm | |
128 kg | |
2 kW | |
50/60Hz |
Vidéos
-
Binder KBF humidity test chambers