Learn More
BINDER™ Chambres de test d’humidité série KMF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-9053053 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle:
KMF115-230 V
Tension:
115/230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15621489
Marque: BINDER™ 90200341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La chambre BINDER KMF garantit des conditions de test parfaitement constantes dans toute la zone de test. L’un des principaux avantages de cette chambre climatique à conditions constantes est son faible encombrement et sa flexibilité en termes d’alimentation en eau. La large plage de températures et d’humidité rend cette chambre climatique à conditions constantes parfaitement adaptée aux séries de tests de contrainte.
  • Plage de température : -10 °C à 100 °C
  • Plage d’humidité étendue : 10 % HR à 98 % HR
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
  • Chambre intérieure fabriquée entièrement en acier inoxydable
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
  • Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
  • Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
  • La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
  • 1 clayette-grille en acier inoxydable
  • Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
  • Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface pour ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Capacité (impériale) 3.6 cu. ft.
Capacité (métrique) d’étagère 30kg
Description KMF115-230 V, standard, série KMF - Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de températures / d’humidité, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 102L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1 std./5 max.
Type de bouchon CEE 7/7
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) Plage de température -10°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C
Type Chambre de test d’humidité
Affichage Écran tactile TFT
Modèle KMF115-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 351 x 483 mm
Dimensions (L x l x H) 900 x 705 x 1050 mm
Poids (impériale) 282.2 lb.
Poids (métrique) 128 kg
Tension 115/230 V
Puissance 2 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60Hz