Learn More
BINDER™ Chambres climatiques à conditions constantes série KBF-S ECO intégrant la technologie Peltier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Grâce à la technologie Peltier avec dissipation de la chaleur brevetée, les enceintes climatiques à conditions constantes KBF-S ECO sont les plus économes en énergie sur le marché tout en étant très silencieuses pendant leur cycle de fonctionnement.
Marque:  BINDER™ 9020-0418
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17343693
  • 17615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 24°C en dessous de la température ambiante)
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Alimentation en eau indépendante via le réservoir
  • LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable, supports de tablette inclus
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, Ø 30 mm, gauche
Spécification
Afficher plus
Vidéos
  • Binder KBF humidity test chambers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Binder KBF humidity test chambers
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    BINDER™ Chambres climatiques à conditions constantes série KBF-S ECO intégrant la technologie Peltier > Modèle : KBFSECO720-230V ; capacité : 700 L ; tension : 200/230 V ; fréquence : 50/60 Hz ;