Learn More
3M™ Casque de chantier fin et ventilé de série G3000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier fin et ventilé 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
461.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Matériau | ABS stabilisé aux UV |
Type de produit | Casque |
Dimensions | 54 à 62 cm |
Poids (métrique) | 310 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15759977
|
3M™
7000108297 |
Rouge |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15769967
|
3M™
7000108287 |
Orange |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15779967
|
3M™
7000108288 |
Jaune |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15749977
|
3M™
7000108296 |
Vert |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15729977
|
3M™
7000108294 |
Blue |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15739977
|
3M™
7000108295 |
Haute visibilité |
461.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
- Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
Spécification
EN 397 | |
Casque | |
310 g |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
Oui |