Learn More
3M™ Casque de chantier fin et ventilé de série G3000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier fin et ventilé 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
Marque:  3M™ 7000108294
355.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15729977
  • 487.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 397
ABS stabilisé aux UV
54 à 62 cm
Oui
Bleu
Casque
310 g