Learn More
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000
Le casque de chantier à cliquet et ventilé 3M™ de série G3000 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
Marque: 3M™ 7000039720
393.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
Spécification
EN 397 | |
ABS stabilisé aux UV | |
53 à 62 cm | |
330 g |
Orange | |
Casque | |
Cliquet | |
Oui |
7000039720
Taille: 490.3 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000 > Couleur : Orange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu