Learn More
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000
Le casque de chantier à cliquet et ventilé 3M™ de série G3000 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
29.00€ - 550.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 397 |
---|---|
Matériau | ABS stabilisé aux UV |
Type de produit | Casque |
Dimensions | 53 à 62 cm |
Type de suspension | Cliquet |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15799717
|
3M™
7000039721 |
Rouge |
545.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15789717
|
3M™
7000039720 |
Orange |
550.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17986072
|
3M™
7000009701 |
Jaune |
29.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15709987
|
3M™
7000108315 |
Vert |
550.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15719987
|
3M™
7000108316 |
Haute visibilité |
550.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
Spécification
EN 397 | |
Casque | |
Cliquet | |
Oui |
ABS stabilisé aux UV | |
53 à 62 cm | |
330 g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000