Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
504.90€ - 785.00€
Spécification
Comprend | Bandeau anti-sueur en cuir |
---|---|
Matériau | ABS stabilisé aux UV |
Type de produit | Casque |
Dimensions | 54 à 62 cm |
Poids (métrique) | 330 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15749987
|
3M™
7000108322 |
Blanc |
785.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15759987
|
3M™
7000108344 |
Jaune | N/A | ||||||
15789987
|
3M™
7000108387 |
Haute visibilité | N/A | ||||||
Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
- Isolation électrique à 1000 VCA
- Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
Spécification
Bandeau anti-sueur en cuir | |
Casque | |
330 g |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
Non ventilés |