Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
Marque:  3M™ 7000108387
Code produit. 15789987
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Isolation électrique à 1000 VCA
  • Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Haute visibilité
ABS stabilisé aux UV
54 à 62 cm
Non ventilés
Bandeau anti-sueur en cuir
Casque
330 g