Learn More
Invitrogen™ 5-CFDA, AM (diacétate de 5-carboxyfluorescéine, ester acétoxyméthylique)
Substrat d’estérase perméant aux cellules pouvant servir de sonde de viabilité
Marque: Invitrogen™ C1354
233.10 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Mesure l’activité enzymatique qui doit activer sa fluorescence et l’intégrité de la membrane cellulaire qui est nécessaire pour la rétention intracellulaire de leur produit fluorescent
- L’ester AM neutre électroniquement de CFDA peut être chargé dans les cellules à des concentrations inférieures au CFDA
- Lors de l’hydrolyse par les estérases intracellulaires, cet ester AM produit aussi de la carboxyfluorescéine : Par rapport à la fluorescéine, la carboxyfluorescéine contient des charges négatives supplémentaires et est donc mieux conservée dans les cellules
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, sélection à haute teneur (HCS), analyse cellulaire Immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, homéostase et signalisation ioniques, dosages ADME / Tox basés sur la cible, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
CFDA et composés associés |
5-CFDA AM | |
5 mg | |
Température ambiante |