Learn More
BINDER™ Série BD-S Solid.Line - Incubateurs standard, avec convection naturelle
Les nouveaux produits de la Solid.Line séduisent par leur qualité et leur fiabilité BINDER éprouvées. Ils sont adaptés à l’incubation. Les caractéristiques de la Solid.Line sont orientées vers l’application en question et sont donc utilisées dans la recherche et l’assurance qualité.
1555.00€ - 2095.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de convection | Technologie APT.line™ |
Convection Type | Naturel |
Capacité | Aucun |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961352
![]() |
BINDER™
9090-0016 |
BDS056-230 V | 62 L |
1555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15923420
![]() |
BINDER™
9090-0022 |
BDS115-230 V | 118 L |
2095.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante à +70°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Convection naturelle
- Clapet d’évacuation d’air réglable
- Commande avec fonction de minuteur
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 1 rack chromé, avec supports de tablette
- Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Non autoclavable | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
1 std./3 max. | |
Incubateur standard | |
230 V | |
50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LED | |
6,3 A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série BD-S Solid.Line - Incubateurs standard, avec convection naturelle