Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, faible capacité de liaison à la biotine
Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les billes de streptavidine Sera-Mag contiennent de la streptavidine liée par covalence et sont disponibles avec des capacités de liaison à la biotine nominales faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
Marque:  Cytiva 30152103011150
Code produit. 11865012
  • 152.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Capacité de liaison à la biotine de billes de 2500 à 3500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml)
Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules
1 μm
2°C à 8°C
1 ml