Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, faible capacité de liaison à la biotine
Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les billes de streptavidine Sera-Mag contiennent de la streptavidine liée par covalence et sont disponibles avec des capacités de liaison à la biotine nominales faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
147.41€ - 3065.00€
Spécification
Concentration | 1 % de solides (10 mg/ml) |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules |
Diamètre (métrique) | 1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11855012
|
Cytiva
30152103010350 |
100 ml |
3065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11865012
|
Cytiva
30152103011150 |
1 ml |
147.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Capacité de liaison à la biotine de billes de 2500 à 3500 pmol/mgSpécification
1 % de solides (10 mg/ml) | |
2°C à 8°C | |
Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules | |
1 μm |