Learn More
Cytiva Microbilles magnétiques Sera-Mag™ Oligo d(T)
Convient à la capture ou à l’isolement de l’ARNm à partir de diverses sources. En raison de leur structure en chou-fleur, les billes Sera-Mag offrent une capacité de liaison élevée. Les billes magnétiques d’oligo dT contiennent de l’oligo(dT)14 lié par covalence.
143.88€ - 3303.00€
Spécification
Concentration | 1 % de solides (10 mg/ml) |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Purification de l’ARNm |
Diamètre (métrique) | 1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12305793
|
Cytiva
38152103011150 |
1 ml |
143.88€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12628335
|
Cytiva
38152103010150 |
5 ml |
575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12638335
|
Cytiva
38152103010350 |
100 ml |
3303.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Colloïdalement stables, elles restent en suspension pendant de longues périodes en l’absence d’un champ magnétique
- Capacité de liaison élevée
- 1,0 μm de diamètre
- Teneur élevée en oligo dT pour la liaison de l’ARNm
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml) | |
2°C à 8°C | |
Purification de l’ARNm | |
1 μm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Microbilles magnétiques Sera-Mag™ Oligo d(T)