Learn More
Cytiva Microbilles magnétiques Sera-Mag™ Oligo d(T)
Convient à la capture ou à l’isolement de l’ARNm à partir de diverses sources. En raison de leur structure en chou-fleur, les billes Sera-Mag offrent une capacité de liaison élevée. Les billes magnétiques d’oligo dT contiennent de l’oligo(dT)14 lié par covalence.
Marque: Cytiva 38152103010150
546.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24338" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colloïdalement stables, elles restent en suspension pendant de longues périodes en l’absence d’un champ magnétique
- Capacité de liaison élevée
- 1,0 μm de diamètre
- Teneur élevée en oligo dT pour la liaison de l’ARNm
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml) | |
Purification de l’ARNm | |
1 μm |
2°C à 8°C | |
5 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Microbilles magnétiques Sera-Mag™ Oligo d(T) > 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu