Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.29400kg
Description
- Septa de 8 mm
Spécification
Septa | |
8 mm | |
1000 |
Noir | |
Viton 1A | |
1,5 mm |