Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
201.96€ - 620.00€
Spécification
Description | Septa |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
Quantité | 1000 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11844990
|
Fisherbrand™
16 02 0653 |
Transparent | TEF | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11917061
|
Fisherbrand™
16 02 1384 |
Gris, Rouge | PTFE | 1,6 mm |
225.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11874990
|
Fisherbrand™
16 02 1385 |
Gris, Rouge | PTFE | 2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11884990
|
Fisherbrand™
16 02 1678 |
Gris, Rouge | PTFE | 1,3 mm |
216.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767607
|
Fisherbrand™
16 02 0659 |
Rouge, blanc | PTFE, Silicone | 1,3 mm |
452.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11854990
|
Fisherbrand™
16 02 0870 |
Bleu transparent, Blanc | PTFE, Silicone | 1,7 mm |
538.69€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777607
|
Fisherbrand™
16 02 0705 |
Rouge, blanc | PTFE, Silicone | 1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15592330
|
Fisherbrand™
16 02 2068 |
Rouge, blanc | PTFE, Silicone | 1,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Septa de 16 mm
Spécification
Septa | |
16 mm | |
1000 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm