Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm
Code produit. 11777607 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, Blanc
Gris, Rouge
Rouge, blanc
Transparent
Matériau:
PTFE
PTFE, Silicone
PTFE, silicone, Silicone
TEF
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11777607
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Rouge, blanc
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Matériau PTFE, silicone, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1 mm