Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-100
Couramment utilisé pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très larges
Marque: Cytiva 17-0061-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en deux plages de granulométrie
Granulométrie fine
- Granulométrie, sec : 40 à 120 μm
- Plage de fractionnement, protéines globulaires : 4000 à 150 000
- Granulométrie, sec : 10 à 40 μm
- Plage de fractionnement, protéines globulaires : 4000 à 100 000
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
100 g | |
25 à 100 μm sous forme humide, 10 à 40 μm sous forme sèche | |
Sephadex G-100 Media | |
Utile pour le dessalage et l’échange de tampon de biomolécules très grosses | |
2 à 10 | |
Grosses biomolécules |
1°ml/min. | |
15 à 20°ml/g dans de l’eau distillée | |
Microbille solide | |
0,096 bar | |
Dextrane réticulé | |
4° à 30°C |