Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Acc. to Squibb, Amber, with Solid Clear Glass Plug, Without Scale
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
182.00€ - 386.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018028 |
50 ml |
182.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11943451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018037 |
100 mL |
205.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11953451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018049 |
250 ml |
254.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11963451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018058 |
500 mL |
293.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11973451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018073 |
2 L |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11983451
|
Lenz Laborglasintrumente
04018070 |
1 L |
386.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With NS socket and PE stopper
- Without scale, with solid clear glass plug
- With screwthread retaining device
- Material: borosilicate glass 3.3
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 |