Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Acc. to Squibb, Amber, with Solid Clear Glass Plug, Without Scale
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 04018073
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Sans échelle ; avec bouchon en verre transparent solide
- Avec dispositif de retenue fileté
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
2 L | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NS 29/32 |