Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir de séparation
En verre borosilicaté. L’ampoule à décanter Lenz Laborglasinstrumente™ comprend un dispositif de retenue fileté, un rodage femelle NS et une fermeture en PE avec bouchon en PTFE. Sans échelle.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149
Description
Entonnoir de séparation en verre borosilicaté.- Comprend un dispositif de fixation à vis
- Prise NS et fermeture en PE avec bouchon en PTFE.
- Non gradué
Spécification
250 ml | |
1 unité | |
Polyéthylène | |
Ampoule à décanter |
Verre borosilicaté | |
Polytétrafluoroéthylène | |
29/32 |