Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir de séparation
Code produit. p-8001687
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 13459966
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. L’ampoule à décanter Lenz Laborglasinstrumente™ comprend un dispositif de retenue fileté, un rodage femelle NS et une fermeture en PE avec bouchon en PTFE. Sans échelle.
Entonnoir de séparation en verre borosilicaté.
  • Comprend un dispositif de fixation à vis
  • Prise NS et fermeture en PE avec bouchon en PTFE.
  • Non gradué
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1 unité
Robinets d’arrêt Polytétrafluoroéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Numéro de bouchon 29/32
Type de produit Ampoule à décanter