Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres Sentino™, irradié au gamma
Les entonnoirs pour filtres Sentino™ sont à usage unique, conçus pour être utilisés avec la pompe Sentino™ avec un joint par ajustage serré, des guides à membrane et un point d’accès au forceps pour simplifier la configuration et le retrait de la membrane.
102.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type de produit | Entonnoir |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17124431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4870 |
100 ml | 25/manchon, 100/boîte |
102.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4871 |
250 ml | 20/manchon, 80/boîte |
102.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Polypropylène | |
Stérile | |
Entonnoir |