Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres Sentino™, irradié au gamma
Les entonnoirs pour filtres Sentino™ sont à usage unique, conçus pour être utilisés avec la pompe Sentino™ avec un joint par ajustage serré, des guides à membrane et un point d’accès au forceps pour simplifier la configuration et le retrait de la membrane.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4870
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
100 ml | |
25/manchon, 100/boîte | |
Entonnoir |
Polypropylène | |
Stérile |