Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation SemiChill avec compresseur d’air
La température de fonctionnement est comprise entre +5 et +35°C. Les bains réfrigérants à recirculation SemiChill Julabo™ avec compresseur d’air peuvent être modifiés pour offrir des capacités de chauffage pouvant atteindre 5 kW.
18165.00€ - 20270.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1 |
---|---|
Débit | 33 L/min |
À utiliser avec (équipement) | Pour les applications industrielles |
Gamme de températures | 5°C à 40°C |
Pression max. | 50,8 psi |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11914838
|
Julabo™
950002503P3H0 |
21 à 33 L |
18165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11934838
|
Julabo™
950005007P3H0 |
43 à 60 L |
20270.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Compacts, sans ventilation latérale
- Poignées et roulettes pour un déplacement facile
- Interrupteur d’alimentation secteur de qualité industrielle et arrêt d’urgence
- Manomètre
- Indicateur de niveau de liquide
- Orifice de remplissage frontal
- Faible niveau sonore
- Régulation de la température PID
- Étalonnage ATC3C à 3 points
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
- Fonctions d’avertissement et de sécurité
- La conception modulaire permet la sélection entre différentes options
- Modèle à refroidissement à air
Spécification
CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1 | |
Pour les applications industrielles | |
50,8 psi | |
± 0,1°C | |
60 Hz |
33 L/min | |
5°C à 40°C | |
R404A | |
230 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation SemiChill avec compresseur d’air