Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation SemiChill avec compresseur d’air
Code produit. 11914838
Click to view available options
Capacité (métrique):
21 à 33 L
43 à 60 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11914838
Marque: Julabo™ 950002503P3H0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La température de fonctionnement est comprise entre +5 et +35°C. Les bains réfrigérants à recirculation SemiChill Julabo™ avec compresseur d’air peuvent être modifiés pour offrir des capacités de chauffage pouvant atteindre 5 kW.
  • Compacts, sans ventilation latérale
  • Poignées et roulettes pour un déplacement facile
  • Interrupteur d’alimentation secteur de qualité industrielle et arrêt d’urgence
  • Manomètre
  • Indicateur de niveau de liquide
  • Orifice de remplissage frontal
  • Faible niveau sonore
  • Régulation de la température PID
  • Étalonnage ATC3C à 3 points
  • Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
  • Fonctions d’avertissement et de sécurité
  • La conception modulaire permet la sélection entre différentes options
  • Modèle à refroidissement à air
Spécification
Capacité (métrique) 21 à 33 L
Certifications/Conformité CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1
Puissance de refroidissement 0,9 kW à -10°C, 1,5 kW à 0°C, 2,5 kW à 20°C (milieu éthanolique)
Débit 33 L/min
À utiliser avec (équipement) Pour les applications industrielles
Gamme de températures 5°C à 40°C
Capacité de chauffage 1 kW
Pression max. 50,8 psi
Modèle SC2500a
Réfrigérant R404A
Stabilité de la température ± 0,1°C
Longueur (métrique) 62 cm
Largeur (métrique) 49 cm
Hauteur (métrique) 105 cm
Poids (métrique) 123 kg
Alimentation électrique 230 V, 60 Hz, 10 A
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz