Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
48.78€ - 86.79€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Gray, Clear |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Hauteur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17811549
|
Brady™
173738 |
1 x 1 in. | 25.4 mm | Square |
63.65€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17851549
|
Brady™
173784 |
1.5 x 0.25 in. | 38.1 mm | Rectangle |
79.72€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17831679
|
Brady™
173797 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm | Rectangle |
86.79€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17801579
|
Brady™
173811 |
1.5 x 0.75 in. | 38.1 mm | Rectangle |
61.66€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17851499
|
Brady™
173823 |
1.5 x 1 in. | 38.1 mm | Rectangle |
81.95€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881439
|
Brady™
173835 |
1.5 x 1.5 in. | 38.1 mm | Square |
84.20€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17861509
|
Brady™
173751 |
2.5 x 1 in. | 63.5 mm | Rectangle |
48.78€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881409
|
Brady™
173762 |
4 x 1 in. | 101.6 mm | Rectangle |
58.28€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841559
|
Brady™
173847 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm | Rectangle |
78.90€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17871399
|
Brady™
173855 |
6 x 1.5 in. | 152.4 mm | Rectangle |
65.36€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable grise et un film de protection transparent
- Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
- Étiquettes conformes à la norme UL
- Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
Spécification
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gray, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |