Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
Marque:  Brady™ 173835
Code produit. 17881439
  • 88.80€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable grise et un film de protection transparent
  • Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
  • Étiquettes conformes à la norme UL
  • Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
Spécification
Spécification
Non autoclavable
M6-32-427-GY
None
Matte
Vinyl
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
250 Labels
-94°F to +158°F
0,004 in
1,5 x 1,5 in
1,5 in
1,5 in
0,5 in
12.7 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Permanent Acrylic
Gray, Clear
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Carré
-70°C à +70°C
0.102 mm
1,5 in
38.1 mm
38.1 mm
38.1 mm