Learn More
Poudre de sélénium, maillage -325, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
91.20€ - 350.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-49-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.97 |
Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
CID PubChem | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
Nom IUPAC | sélénium |
SMILES | [Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11370759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.06 |
5 g |
91.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11390759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.18 |
50 g |
107.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11380759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.30 |
250 g |
350.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-49-2 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
6326970 | |
sélénium |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Spécification
Selenium | |
Poudre | |
Se | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
Various colors powder |
7782-49-2 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
Odorless | |
4.28g/cm3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only