Learn More
Poudre de sélénium, maillage -325, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11390759
Poudre de sélénium, maillage -325, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390759
50 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Code produit. 11390759
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010601.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-49-2
Formule moléculaire Se
Poids moléculaire (g/mol) 78.97
Numéro MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Clé InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CID PubChem 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Nom IUPAC sélénium
SMILES [Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Odeur Odorless
Aspect Various colors powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN02K054 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number010601.06,010601.18,010601.30
Numéro de lotT30F050 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Catalog Number010601.06,010601.18,010601.30
Numéro de lotZ14H032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010601.06,010601.18,010601.30
Numéro de lotN22I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010601.06,010601.18,010601.30
Numéro de lot61200686 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010601.06,010601.18,010601.30
Nom du produit
Poudre de sélénium, maillage -325, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals >