Learn More
Oxyde de sélénium(IV), 99,8 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10665082
Oxyde de sélénium(IV), 99,8 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665082
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10665082
Marque: Thermo Scientific Acros 200001000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-08-4
Formule moléculaire O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00003562
Clé InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24007
SMILES O=[Se]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenium(IV) oxide
Point de fusion 315.0°C
Couleur Blanc à beige
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 70 to 71.5% Se
Formule linéaire SeO2
Fieser 01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312
Merck Index 15,8571
Informations sur la solubilité Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C)
Nom IUPAC dioxyde de sélénium
Poids de la formule 110.96
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0425735 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number200000025,200001000,200000100,200005000
Numéro de lotA0427463 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number200000025,200001000,200000100,200005000
Numéro de lotA0400865 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number200000025,200001000,200000100,200005000
Numéro de lotA0395533 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number200000025,200001000,200000100,200005000
Numéro de lotA0406291 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number200000025,200001000,200000100,200005000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Selenium(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Oxyde de sélénium(IV), 99,8 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >