Learn More
3M™ Casque de sécurité, Ventilé, Réfléchissant, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ possède six réglages différents afin d'ajuster la position et un système de sélection à 4 points pour la jugulaire pour basculer entre les normes de certification EN 397 et EN 12492. Notre casque de sécurité est ventilé, sans visière et dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ indiquant des niveaux d'exposition à la lumière préjudiciable des UV.
Marque:  3M™ 7100175100
389.21 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17345323
  • 555.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection sécurisée et confortable de la tête pour les travaux en hauteur et d’autres travaux industriels dangereux
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
  • Le système de sélection de la jugulaire à 4 points unique à 3M permet au porteur de basculer entre les normes EN 12492 (casques d’alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)
  • La suspension à cliquet à 6 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Clip à boucle magnétique en standard
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Les fentes et clips d’accessoires sont compatibles avec une variété d’écrans de protection faciale, de casques antibruit et d’autres accessoires 3M
  • Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Certifié conforme aux normes EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire)
  • Homologué pour la déformation latérale (LD)
  • ABS stabilisé aux UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert haut visibilité
ABS
Cliquet à 6 points pour la diffusion de pression
Construction, foresterie, pétrole et gaz
Casque de sécurité