Learn More
3M™ Casque de sécurité SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ présente six réglages différents pour régler la position et un système de sélection de la jugulaire à 4 points. Casque de sécurité ventilé et sans bord avec capteur 3M™ UVicator™ qui indique des niveaux de lumière UV nocifs.
590.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Construction, foresterie, pétrole et gaz
Matériau ABS
Type de produit Casque de sécurité
Type de suspension Cliquet à 6 points pour la diffusion de pression
Ventilée Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17375313
Afficher les documents
3M™
7100175093
Blanc
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17385313
Afficher les documents
3M™
7100175094
Jaune
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17395313
Afficher les documents
3M™
7100175095
Bleu
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17305323
Afficher les documents
3M™
7100175096
Vert
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17315323
Afficher les documents
3M™
7100175097
Rouge
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17325323
Afficher les documents
3M™
7100175098
Orange
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17335323
Afficher les documents
3M™
7100175099
Noir
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17345323
Afficher les documents
3M™
7100175100
Vert haut visibilité
590.00€
4 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
Description
  • Protection sécurisée et confortable de la tête pour les travaux en hauteur et d’autres travaux industriels dangereux
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
  • Le système de sélection de la jugulaire à 4 points unique à 3M permet au porteur de basculer entre les normes EN 12492 (casques d’alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)
  • La suspension à cliquet à 6 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Clip à boucle magnétique en standard
  • Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
  • Les fentes et clips d’accessoires sont compatibles avec une variété d’écrans de protection faciale, de casques antibruit et d’autres accessoires 3M
  • Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Certifié conforme aux normes EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire)
  • Homologué pour la déformation latérale (LD)
  • ABS stabilisé aux UV
Spécification
Spécification
Construction, foresterie, pétrole et gaz
Casque de sécurité
Oui
ABS
Cliquet à 6 points pour la diffusion de pression
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque de sécurité SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE