Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable Secure Click™
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ Secure Click™ est doté de fonctions intelligentes et intuitives, ce qui le rend simple et fiable.
Marque:  3M™ 7100172003
33.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16456370
  • 50.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
  • Le bouton-poussoir de vérification de l’étanchéité permet de renforcer la confiance dans l’étanchéité de l’appareil respiratoire
  • La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication pendant que vous travaillez
  • Soyez assuré que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™
  • Le profil bas du demi-masque offre un large champ de vision et une compatibilité accrue avec certains écrans de protection de soudure et de broyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
AS/NZS 1716:2012
Gris foncé
Demi-masque
Without Speaking Diaphragm
10/Carton
Secure Click™
Silicone, nylon
M
HF-802