Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable Secure Click™
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ Secure Click™ est doté de fonctions intelligentes et intuitives, ce qui le rend simple et fiable.
50.40€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS 1716:2012 |
---|---|
Type de connexion | Secure Click™ |
Couleur | Gris foncé |
Matériau | Silicone, nylon |
Type de produit | Demi-masque |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16456370
|
3M™
7100172003 |
M |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16466370
|
3M™
7100172004 |
L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Le bouton-poussoir de vérification de l’étanchéité permet de renforcer la confiance dans l’étanchéité de l’appareil respiratoire
- La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication pendant que vous travaillez
- Soyez assuré que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™
- Le profil bas du demi-masque offre un large champ de vision et une compatibilité accrue avec certains écrans de protection de soudure et de broyage
Spécification
AS/NZS 1716:2012 | |
Gris foncé | |
Demi-masque | |
10/Carton |
Secure Click™ | |
Silicone, nylon | |
Without Speaking Diaphragm |