Learn More
Labconco™ Pièges à vide secondaires
Pour tout lyophilisateur mécaniquement réfrigéré ; garantissent le traitement efficace des échantillons à faibles points eutectiques
Marque:  Labconco™ 7538200
Code produit. 11761559
  • 1785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Pour identifier une pompe à utiliser avec ce piège, reportez-vous à la section Pompes.
Description
Description
Pour tout lyophilisateur mécaniquement réfrigéré ; garantissent le traitement efficace des échantillons à faibles points eutectiques
  • Le piège va refroidir à environ -75°C (-103°F) avec de la glace sèche et des solvants dans son puits amovible
  • Peut être utilisé comme un collecteur abordable : connectez un échantillon au port d’entrée, la pompe à vide au port de sortie et le système est complet
  • Acier inox, avec couvercle
Spécification
Spécification
0,237 in
0,5 po
900 mL
Empêchent les contaminants de migrer vers la pompe à vide
9,75 in
Raccords d’entrée / de sortie de 0,5 po de dia. ext.
− 75°C
3100 mL
4,1 kg
900 mL
1,27 cm
Acier inoxydable
Lyophilisateur réfrigéré
24,76 cm
−103°F
0,818 gal.
9 lb