Learn More
Labconco™ Pièges à vide secondaires
Code produit. p-147057 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité:
200 mL
900 mL
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15193015
Marque: Labconco™ 7538400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Pour identifier une pompe à utiliser avec ce piège, reportez-vous à la section Pompes.
Pour tout lyophilisateur mécaniquement réfrigéré ; garantissent le traitement efficace des échantillons à faibles points eutectiques
  • Le piège va refroidir à environ -75°C (-103°F) avec de la glace sèche et des solvants dans son puits amovible
  • Peut être utilisé comme un collecteur abordable : connectez un échantillon au port d’entrée, la pompe à vide au port de sortie et le système est complet
  • Acier inox, avec couvercle
Spécification
Capacité (impériale) 0,052 in
Capacité (métrique) 200 mL
Diamètre (impériale) 0,5 po
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Capacité 200 mL
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Empêchent les contaminants de migrer vers la pompe à vide
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateur réfrigéré
Hauteur (impériale) 7,8 in
Hauteur (métrique) 19,81 cm
Comprend Raccords d’entrée / de sortie de 0,5 po de dia. ext.
Plage de températures (impériale) −103°F
Plage de températures (métrique) − 75°C
Volume (impériale) du puits 0,507 gal.
Volume (métrique) des puits 1920 mL
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg