Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
57.09€ - 195.27€
Spécification
Matériau Verre
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
16595874
Afficher les documents
Thermo Scientific™
B7800-1-9A
Flacon et bouchon B7999-1A, B7815-9
69.48€
100 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12428666
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
B7990-2
4mL clear glass vial, open-top cap
57.09€
100 pièces
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
12448666
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
B7990-3
8mL clear glass vial with open top septa caps Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16585874
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B7800-1-9
Flacon et bouchon B7999-1, B7815-9
88.65€
100 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
12498656
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
B7990-12
12mL clear glass vial, open top PP cap, PTFE/silicone septum Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12408666
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B7990-12A
12mL amber glass, open top PTFE/silicone septum
195.27€
200 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
12468666
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
B7990-4
16mL clear glass vial, open top PP cap, PTFE/silicone septum
176.03€
200 pièces
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifica
Specifica
Verre
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato