Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
Marque: Thermo Scientific™ B7800-1-9
Description
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Spécification
Noir | |
Transparent | |
Verre | |
2 ml | |
Flacon et bouchon B7999-1, B7815-9 | |
Bouchon plein (sans orifice). Non magnétique. | |
Pack of 100 | |
Kit de flacons à vis non assemblés | |
8-425 mm |
Kit pratique de flacons à vis en verre transparent de 8 mm, bouchons pleins | |
12 mm | |
No | |
Revêtement en PTFE / silicone | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Spécification certifiée | |
8-425 |