Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vis VACUU·PURE™ 10
Idéale pour les procédés propres nécessitant un vide sec et sans hydrocarbures dans la plage de vide jusqu’à 10-3 mbar. La VACUU·PURE 10 est conçue pour les applications non corrosives et associe trois avantages importants : 100 % sans huile, aucune abrasion et aucune pièce d’usure.
8415.00€
Spécification
Vide max. | 5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) |
---|---|
Poids à l’expédition (métrique) | 24 000 kg |
Comprend | Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25, avec manuel. |
Régime moteur | 12 500 tr/min |
Certifications/Conformité | CE |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17141742
![]() |
VACUUBRAND™
20750000 |
CEE |
8415.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17122614
![]() |
VACUUBRAND™
20750001 |
CH |
8415.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Gamme de vide 10-3 mbar
- 100% sans huile
- Sans abrasion
- Sans pièces d‘usure
- Fonctionne sur toute la gamme de pression, de la pression atmosphérique à son vide ultime
- Supporte des charges de vapeur élevées grâce à son extraordinaire compatibilité au
- condensats
- Le mode de régénération intégré permet un séchage rapide de la pompe en fin de process
- Pas besoin de lest d´air
- Pas d'abrasion, les vis tournent sans contact
- Garantit un vide ultra pur ainsi qu'un air d'échappement non contaminé
- Pas de traitement des huiles usagées et pas d'interruption de process pour changement d'huile
- Gain de temps et réduction des coûts de fonctionnement
- Permet un fonctionnement continu
- Protection du laboratoire et de l'environnement
- Pour des applications impliquant des vapeurs et des gaz corrosifs, il existe la version VACUU·PURE 10C résistante au
- produits chimiques
Spécification
5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) | |
Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25, avec manuel. | |
CE | |
507 x 269 x 413 mm | |
VACUU PURE™ 10 | |
0,7 kW | |
40°C | |
10 m3/h | |
Pompe à vide | |
Séchage, lyophilisation, pour la génération sous vide pompes turbomoléculaires, applications analytiques | |
100/230 V |
24 000 kg | |
12 500 tr/min | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Matériaux en contact avec l’eau : PPS, PEEK, aluminium, FKM, PTFE | |
55 dBA | |
21,5 kg | |
10°C | |
50/60 Hz | |
IP20 | |
15 mbar au-dessus de la pression atmosphérique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Pompe à vis VACUU·PURE™ 10