Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vis VACUU·PURE™ 10
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
CH
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de vide de 10-3 mbar
- 100 % exempte d’huile
- Pas d’abrasion
- Aucune pièce d’usure
- Utilisable sur toute la plage de pression allant de la pression atmosphérique au vide ultime
- Gère les charges de vapeur élevées grâce à sa compatibilité exceptionnelle avec les condensats
- Le mode de régénération intégré permet un séchage rapide de la pompe en fin de processus
- Aucun ballast à gaz requis
- Pas d’abrasion, les fuseaux tournent sans contact
- Assure un vide ultra pur ainsi qu’un air d’échappement exempt de contamination
- Pas d’huile usée et pas d’interruptions de flux de travail pour changer d’huile
- Faites des économies de temps de traitement et de coûts d’exploitation
- Permet un fonctionnement continu
- Protège le laboratoire et l’environnement
- Également disponible dans un design résistant aux produits chimiques, pour travailler avec des vapeurs et des gaz agressifs (VACUU·PURE 10C)
Spécification
Spécification
| Vide max. | 5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar) |
| Poids à l’expédition (métrique) | 24 000 kg |
| Comprend | Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25, avec manuel. |
| Régime moteur | 12 500 tr/min |
| Certifications/Conformité | CE |
| Alimentation électrique | 100/230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 507 x 269 x 413 mm |
| Matériau | Matériaux en contact avec l’eau : PPS, PEEK, aluminium, FKM, PTFE |
| Modèle | VACUU PURE™ 10 |
| Niveau sonore | 55 dBA |
| Afficher plus |