Learn More
Axygen™ Tubes de transport à bouchon à vis
GREENER_CHOICE
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Marque:  Axygen™ ST-10ML
Code produit. 12501288
  • 338.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Tubes uniquement
Description
Description
Tube de 5 à 10 ml
  • Marques de graduation à intervalles de 1,0 ml
  • Grande surface d’écriture dépolie pour l’identification des échantillons
  • L’ajustement parfait du tube et du bouchon assure une étanchéité anti-fuite
  • La force G maximale est de 20 000 FCR.
  • Sans ADN humain
Pour le bouchon, voir la réf. No SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pas de bouchon
10 mL
Polypropylène
250/Bte
Non stérile
Pas de bouchon
Sans DNase, apyrogène
Transparent
Tubes uniquement
Sachet