Learn More
Axygen™ Tubes de transport à bouchon à vis
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4102800 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Comprend:
Tubes avec bouchons
Tubes uniquement
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 11374205
Marque: Axygen™ SCT5ML
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tubes avec bouchons
Contenance des tubes : 5 à 10 ml
Tube de 5 à 10 ml
  • Marques de graduation à intervalles de 1,0 ml
  • Grande surface d’écriture dépolie pour l’identification des échantillons
  • L’ajustement parfait du tube et du bouchon assure une étanchéité anti-fuite
  • La force G maximale est de 20 000 FCR.
  • Sans ADN humain
Pour le bouchon, voir la réf. No SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Certifications/Conformité Sans DNase, apyrogène
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Comprend Tubes avec bouchons
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 1 000 tubes, bouchons/Cs.
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis