Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7161
83.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solides, résistantes aux déchirures et durables
- Compatible avec le Dispenser 7056
Spécification
Lingettes en papier | |
Rouleau emballé | |
Single-use | |
17,316 in | |
19.7 in. |
Blanc | |
44,4 x 52 cm | |
Wrapped Roll | |
44,4cm | |
50 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper > Protection de table d’examen Scott Essential
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu