Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer EU with Wi-Fi
Grâce à l’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i5300, l’installation, les changements et l’impression n’ont jamais été aussi rapides. Dotée d’un châssis métallique solide, cette imprimante peut prendre en charge des applications d’étiquetage à volume élevé et à mélange élevé.
Marque: Brady™ 151275
Description
The i5300 Industrial Label Printer pauses, resumes and stores print jobs in an adjustable queue with overwrite protection.
- Prints small fonts with precision at 300 dpi
- Wi-Fi connectivity allows you to get data more easily from a variety of sources
- Requires no calibration and no heat or speed setting adjustments
- 20 second material changeovers, works with 5.1 to 101.6 mm label widths
- 178 mm color touchscreen and built-in auto cutter
- Solid construction with all metal frame
- Intuitive and easy to operate
- Includes EU power cord
Spécification
Écran tactile LCD couleur | |
11 in | |
11 in | |
16 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
Indonésien, Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Turc | |
i5300 | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016 | |
33 lb | |
Étiquetage des fils et des câbles, étiquetage des appareils électriques, de laboratoire et par codes-barres, identification générale | |
110/240 V |
Transfert thermique direct, transfert thermique | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Non stérile | |
Imprimante, Suite logicielle de conception de base pour station de travail Brady™, câble d’alimentation UE, câble USB, stylet, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide, clé USB avec vidéos pratiques et pilote Windows™ tiers | |
512 Mo de RAM, 195 Mo IFFS | |
254 mm/s | |
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB | |
10°C à 40°C | |
15 kg | |
2 an | |
I5300-C-EU-WF |