Learn More
Eppendorf™ Plateformes universelles pour agitateurs Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™
542.16€ - 1410.62€
Spécification
Type de produit | Plateforme universelle |
---|---|
Comprend | Orifices percés au préalable |
Requires: Pinces (vendues séparément)
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la plateforme | Largeur (impériale) de la plateforme | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) de la plateforme | Largeur (impériale) de la plateforme | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11692764
|
Eppendorf™
PTL-386 |
24 in | 36 in | Agitateur Innova 2350 |
1410.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365964
|
Eppendorf™
M1250-9902 |
18 in | 18 in | Pour agitateur Innova, I-Series, Excella |
983.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11355994
|
Eppendorf™
M1250-9920 |
30 in | 18 in | Innova 43/43R, 2300, séries 4300 et 4400, agitateur E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC |
1355.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11319844
|
Eppendorf™
M1190-9900 |
16 in | 12 in | Modèle portable Innova 2050 |
662.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12596666
|
Eppendorf™
M1324-9904 |
30 in | 18 in | Agitateur Innova I26/I-26R |
1335.32€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11309844
|
Eppendorf™
M1001-0240 |
13 in | 11 in | Innova 2000, Excella E1/E2 |
542.16€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11309834
|
Eppendorf™
M1194-9912 |
24 in | 18 in | Agitateur Innova 2150 |
1049.18€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Accepte une grande variété de pinces, de racks de tubes à essai et de plateaux de gel pour une plus grande flexibilité
- Accepte des combinaisons de flacons ou de racks de tubes à essai
- Avec orifices percés au préalable
Les capacités listées sont la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent dans un mode équilibré.
Spécification
Plateforme universelle | |
Orifices percés au préalable |