Learn More
Eppendorf™ Plateformes universelles pour agitateurs Scientific
Code produit. 11309834
Click to view available options
Longueur (impériale) de la plateforme:
13 in
16 in
18 in
24 in
30 in
Largeur (impériale) de la plateforme:
11 in
12 in
18 in
36 in
À utiliser avec (équipement):
Agitateur Innova 2150
Agitateur Innova 2350
Agitateur Innova I26/I-26R
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 43/43R, 2300, séries 4300 et 4400, agitateur E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC
Modèle portable Innova 2050
Pour agitateur Innova, I-Series, Excella
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11309834
Marque: Eppendorf™ M11949912
Requires
Pinces (vendues séparément)
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™
  • Accepte une grande variété de pinces, de racks de tubes à essai et de plateaux de gel pour une plus grande flexibilité
  • Accepte des combinaisons de flacons ou de racks de tubes à essai
  • Avec orifices percés au préalable
Les capacités listées sont la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent dans un mode équilibré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme universelle
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (impériale) de la plateforme 24 in
Longueur (métrique) 457 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 61 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (impériale) de la plateforme 18 in
Largeur (métrique) 610 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 46 cm
À utiliser avec (équipement) Agitateur Innova 2150
Comprend Orifices percés au préalable