Spécification
Nom chimique ou matériau | SCH772984 |
CAS | 942183-80-4 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 100 mg |
Formule moléculaire | C33H33N9O2 |
Poids de la formule | 587,68 |
Clé InChI | HDAJDNHIBCDLQF-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | O=C(CN1CCC(C1)C(=O)NC1=CC=C2NN=C(C2=C1)C1=CC=NC=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1 |
Nom IUPAC | 1-(2-oxo-2-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-N-[3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl]pyrrolidine-3-carboxamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 587.69 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344438 | Certificat d’analyse | 19/10/2020 | 468271000 |