Learn More
Merck Capteurs 60 μm pour compteur de cellules Scepter™ 3.0
Le capteur Scepter™ 3.0 est conçu avec une zone de détection cellulaire micro-fabriquée qui permet la discrimination par taille et volume de cellules jusqu’à une résolution de sous-microns et de sous-pL. Associé à des canaux de manipulation de liquides de précision et à des composants électroniques, le capteur Scepter™ fournit des statistiques précises et fiables sur la population cellulaire.
Marque:  Merck PHCC360250
Code produit. 17161731
  • 1270.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 07-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Fournit une méthode rapide et pratique pour compter des cellules et des particules
  • Compatible avec les capteurs 40 et 60 μm.
  • Utilise le principe Coulter dans un format miniaturisé et portatif qui permet un comptage rapide des cellules, en moins de 30 secondes
  • Préparez une dilution de la culture cellulaire d’intérêt et utilisez le compteur de cellules pour aspirer un échantillon de cette dilution dans le capteur
  • Afficheurs :
    • Concentration cellulaire
    • Taille moyenne des cellules
    • Volume moyen des cellules
    • Histogramme de la distribution par taille ou par volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Capteurs de compteur de cellules Scepter™ 3.0, 60 μm
10 000 à 500 000 particules/ml
250 boîtes
8 à 25 μm
6 à 36 μm
Comptage de cellules
Nom du produit
Merck Capteurs 60 μm pour compteur de cellules Scepter™ 3.0 > Quantité : 250